Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28272-1G PC28272-250MG
APOSPC28272-1GEA 13460 CZK
APOSPC28272-1G APOSPC28272-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinimidohydrazide
Vzorec: C₇H₆ClF₃N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812111
CAS číslo: 2379918-35-9