Tisk…
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28271-1G PC28271-250MG
APOSPC28271-1GEA 48270 CZK
APOSPC28271-1G APOSPC28271-250MG
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Vzorec: C₇H₅FN₂O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546146
CAS číslo: 152721-97-6