Tisk…
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28270-1G PC28270-250MG
APOSPC28270-1GEA 10910 CZK
APOSPC28270-1G APOSPC28270-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄ClF₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406878
CAS číslo: 1823188-42-6