6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC28269-1G
PC28269-250MG
APOSPC28269-1GEA
14880
CZK
APOSPC28269-1G
APOSPC28269-250MG
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Vzorec:
C₁₃H₁₃F₃N₂O₃·ClH MW: 338,71 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29042696 CAS číslo: 1823184-48-0 |