2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC28266-1G
PC28266-250MG
APOSPC28266-1GEA
19510
CZK
APOSPC28266-1G
APOSPC28266-250MG
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Vzorec:
C₇H₄F₃N₃O MW: 203,121 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29042744 CAS číslo: 1823188-13-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |