Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28265-1G PC28265-250MG
APOSPC28265-1GEA 7440 CZK
APOSPC28265-1G APOSPC28265-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
Vzorec: C₄H₄ClFN₄
MW: 162,553 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16876982
CAS číslo: 1314936-62-3