Tisk…
2,2-Difluoro-N-(2-hydroxyethyl)-2-(pyridin-2-yl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28264-1G PC28264-250MG
APOSPC28264-1GEA 12240 CZK
APOSPC28264-1G APOSPC28264-250MG
2,2-Difluoro-N-(2-hydroxyethyl)-2-(pyridin-2-yl)acetamide
2,2-Difluoro-N-(2-hydroxyethyl)-2-(pyridin-2-yl)acetamide
Vzorec: C₉H₁₀F₂N₂O₂
MW: 216,185 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21337845
CAS číslo: 1823183-62-5