Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28263-1G PC28263-250MG
APOSPC28263-1GEA 14920 CZK
APOSPC28263-1G APOSPC28263-250MG
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
Vzorec: C₄H₃F₃N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28676943
CAS číslo: 149432-40-6