Tisk…
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28261-1G PC28261-250MG
APOSPC28261-1GEA 6220 CZK
APOSPC28261-1G APOSPC28261-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₇H₂BrClF₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406873
CAS číslo: 1823182-57-5