Tisk…
6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28257-1G PC28257-250MG
APOSPC28257-1GEA 4770 CZK
APOSPC28257-1G APOSPC28257-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₅F₃O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31793556
CAS číslo: 165685-08-5