Tisk…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28255-1G PC28255-250MG
APOSPC28255-1GEA 3810 CZK
APOSPC28255-1G APOSPC28255-250MG
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₇F₂NO₃S
MW: 223,197 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18394894
CAS číslo: 1261738-62-8