Tisk…
1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28254-100MG PC28254-1G PC28254-250MG
APOSPC28254-100MGEA 4370 CZK
APOSPC28254-100MG APOSPC28254-1G APOSPC28254-250MG
1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
Vzorec: C₇H₅F₂IO
MW: 270,015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20040388
CAS číslo: 1140622-69-0