Tisk…
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28252-1G PC28252-250MG
APOSPC28252-1GEA 7440 CZK
APOSPC28252-1G APOSPC28252-250MG
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₈BrF₃O₄
MW: 353,089 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31793558
CAS číslo: 2379918-36-0