Tisk…
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28251-1G PC28251-250MG
APOSPC28251-1GEA 14880 CZK
APOSPC28251-1G APOSPC28251-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₄BrF₃O₅
MW: 353.046 g/mol
MDL Number: MFCD31793557
CAS číslo: 2379918-58-6