Tisk…
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28250-1G PC28250-250MG
APOSPC28250-1GEA 4770 CZK
APOSPC28250-1G APOSPC28250-250MG
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₄BrF₃O₄
MW: 325.036 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31759996
CAS číslo: 2379918-53-1