Tisk…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2825-1G PC2825-250MG
APOSPC2825-1GEA 27910 CZK
APOSPC2825-1G APOSPC2825-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₇F₃N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741369
CAS číslo: 201224-78-4