Tisk…
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28249-250MG
APOSPC28249-250MGEA 2480 CZK
APOSPC28249-250MG
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₃O₄
MW: 274,193 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28403629
CAS číslo: 896732-44-8