Tisk…
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC28248-1G PC28248-250MG PC28248-5G
APOSPC28248-1GEA 870 CZK
APOSPC28248-1G APOSPC28248-250MG APOSPC28248-5G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₄BrF₅
MW: 275.013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698541
CAS číslo: 1214358-07-2
UN: 3265
ADR: 8 III