Tisk…
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28247-1G PC28247-250MG
APOSPC28247-1GEA 8010 CZK
APOSPC28247-1G APOSPC28247-250MG
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₄Cl₂FN
MW: 216.039 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28010387
CAS číslo: 1065093-06-2