Tisk…
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28246-1G PC28246-250MG
APOSPC28246-1GEA 8010 CZK
APOSPC28246-1G APOSPC28246-250MG
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₄Cl₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28010388
CAS číslo: 1065093-08-4