Tisk…
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28245-1G PC28245-250MG
APOSPC28245-1GEA 8010 CZK
APOSPC28245-1G APOSPC28245-250MG
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄ClF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28010392
CAS číslo: 1065093-19-7