Tisk…
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28243-1G PC28243-250MG
APOSPC28243-1GEA 14880 CZK
APOSPC28243-1G APOSPC28243-250MG
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄ClF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28010394
CAS číslo: 1065093-26-6