Tisk…
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28242-1G PC28242-250MG
APOSPC28242-1GEA 6850 CZK
APOSPC28242-1G APOSPC28242-250MG
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Vzorec: C₁₀H₅F₄NO
MW: 231,146 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28010364
CAS číslo: 1065092-47-8