6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC28240-1G
PC28240-250MG
APOSPC28240-1GEA
6850
CZK
APOSPC28240-1G
APOSPC28240-250MG
6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Vzorec:
C₁₀H₅F₄NO MW: 231,146 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28010367 CAS číslo: 1065092-53-6 |