Tisk…
6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
PC28238-5G
APOSPC28238-5GEA 3970 CZK
APOSPC28238-5G
6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
Vzorec: C₁₁H₁₂BrFN₂
MW: 271,129 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16660227
CAS číslo: 1231930-33-8