Tisk…
5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28236-100MG PC28236-1G
APOSPC28236-100MGEA 6220 CZK
APOSPC28236-100MG APOSPC28236-1G
5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
Vzorec: C₄H₅FN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18377712
CAS číslo: 155-11-3