Tisk…
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazol-5-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28229-1G PC28229-5G
APOSPC28229-1GEA 6390 CZK
APOSPC28229-1G APOSPC28229-5G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazol-5-amine 95%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazol-5-amine
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O
MW: 228,171 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06199355
CAS číslo: 81465-84-1