Tisk…
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2821-10G PC2821-1G PC2821-5G
APOSPC2821-10GEA 8040 CZK
APOSPC2821-10G APOSPC2821-1G APOSPC2821-5G
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972735
CAS číslo: 914637-23-3