Tisk…
Methyl (2E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28126-1G PC28126-5G
APOSPC28126-1GEA 5360 CZK
APOSPC28126-1G APOSPC28126-5G
Methyl (2E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoate 95%
Methyl (2E)-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enoate
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03102529
CAS číslo: 104201-65-2