Tisk…
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Carboxy-3-fluorophenyl)methanol, 4-Carboxy-3-fluorobenzyl alcohol
PC2809-1G PC2809-250MG PC2809-5G
APOSPC2809-1GEA 4100 CZK
APOSPC2809-1G APOSPC2809-250MG APOSPC2809-5G
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170.138 g/mol
Bod tání: 170…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741375
CAS číslo: 214554-18-4