Tisk…
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28069-1G PC28069-250MG PC28069-5G
APOSPC28069-1GEA 9100 CZK
APOSPC28069-1G APOSPC28069-250MG APOSPC28069-5G
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Vzorec: C₆H₂ClF₃N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00505462
CAS číslo: 40971-95-7