Tisk…
1-[2-(3-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28058-1G PC28058-5G
APOSPC28058-1GEA 7670 CZK
APOSPC28058-1G APOSPC28058-5G
1-[2-(3-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-(3-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₀FNOS
MW: 235,277 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09304610
CAS číslo: 879626-93-4