Tisk…
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28057-1G PC28057-5G
APOSPC28057-1GEA 5130 CZK
APOSPC28057-1G APOSPC28057-5G
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₀FNOS
MW: 235,277 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09295390
CAS číslo: 923701-97-7