Tisk…
3-Oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27951-1G PC27951-5G
APOSPC27951-1GEA 9660 CZK
APOSPC27951-1G APOSPC27951-5G
3-Oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide 95%
3-Oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃NO₂
MW: 245,198 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231302
CAS číslo: 81761-28-6