Tisk…
3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC27937-1G PC27937-250MG PC27937-5G
APOSPC27937-1GEA 10750 CZK
APOSPC27937-1G APOSPC27937-250MG APOSPC27937-5G
3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16742831
CAS číslo: 393-62-4