4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC27936-250MG
APOSPC27936-250MGEA
2280
CZK
APOSPC27936-250MG
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride
Vzorec:
C₇H₄BrF₃ MW: 225,006 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31664910 CAS číslo: 2244087-29-2 UN: 3261 ADR: 8,III |