Tisk…
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27935-1G PC27935-250MG
APOSPC27935-1GEA 17360 CZK
APOSPC27935-1G APOSPC27935-250MG
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664909
CAS číslo: 2244085-31-0
UN: 3265
ADR: 8 III