Tisk…
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27931-1G PC27931-250MG
APOSPC27931-1GEA 17360 CZK
APOSPC27931-1G APOSPC27931-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664908
CAS číslo: 2244086-30-2
UN: 3265
ADR: 8 III