Tisk…
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-4-(fluoromethyl)benzene
PC27930-1G PC27930-250MG
APOSPC27930-1GEA 17360 CZK
APOSPC27930-1G APOSPC27930-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28527820
CAS číslo: 1783551-07-4
UN: 3265
ADR: 8 III