Tisk…
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27928-1G PC27928-250MG
APOSPC27928-1GEA 19110 CZK
APOSPC27928-1G APOSPC27928-250MG
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664907
CAS číslo: 2244085-04-7
UN: 3265
ADR: 8 III