Tisk…
2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27927-250MG
APOSPC27927-250MGEA 2280 CZK
APOSPC27927-250MG
2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22491732
CAS číslo: 1823057-15-3
UN: 3265
ADR: 8,II