Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27926-1G PC27926-250MG
APOSPC27926-1GEA 17360 CZK
APOSPC27926-1G APOSPC27926-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Vzorec: C₈H₅BrF₄
MW: 257.023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664906
CAS číslo: 2244084-02-2
UN: 3265
ADR: 8 II