Tisk…
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27924-250MG
APOSPC27924-250MGEA 2280 CZK
APOSPC27924-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₃
MW: 225,006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664905
CAS číslo: 2244083-92-7
UN: 3265
ADR: 8,II