Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27922-1G PC27922-250MG
APOSPC27922-1GEA 17360 CZK
APOSPC27922-1G APOSPC27922-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO₂
MW: 252.013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28738758
CAS číslo: 1807004-77-8
UN: 3265
ADR: 8 II