Tisk…
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27919-250MG
APOSPC27919-250MGEA 2280 CZK
APOSPC27919-250MG
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₄
MW: 242,996 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664904
CAS číslo: 2244088-42-2
UN: 3265
ADR: 8,II