Tisk…
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27917-250MG
APOSPC27917-250MGEA 2280 CZK
APOSPC27917-250MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₃
MW: 225,006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664903
CAS číslo: 2244085-63-8
UN: 3265
ADR: 8,II