Tisk…
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27915-250MG
APOSPC27915-250MGEA 2280 CZK
APOSPC27915-250MG
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₃
MW: 225,006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664902
CAS číslo: 1785082-71-4
UN: 3265
ADR: 8,III