Tisk…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27913-250MG
APOSPC27913-250MGEA 2280 CZK
APOSPC27913-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664901
CAS číslo: 2244087-33-8
UN: 3261
ADR: 8,II