Tisk…
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27911-1G PC27911-250MG
APOSPC27911-1GEA 17360 CZK
APOSPC27911-1G APOSPC27911-250MG
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₃
MW: 225.006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664900
CAS číslo: 2244085-54-7
UN: 3265
ADR: 8 II