Tisk…
3-Fluoro-5-methoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-m-anisidine, 3-Amino-5-fluoroanisole
PC2791-1G PC2791-5G PC2791-25G
APOSPC2791-1GEA 1410 CZK
APOSPC2791-1G APOSPC2791-5G APOSPC2791-25G
3-Fluoro-5-methoxyaniline 98%
3-Fluoro-5-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈FNO
MW: 141.143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077535
CAS číslo: 2339-58-4